Merck
L197432
2-IMINO-10-METHYL-1-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-5-OXO-N-(2-PHENYLETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C28H32N6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
500.606
MDL-Nummer: