Merck
L196169
3-((5Z)-5-{[2-(4-ETHYL-1-PIPERAZINYL)-4-OXO-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-3-YL]METHYLENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)PROPANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H23N5O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
473.577
MDL-Nummer: