Merck
L193542
2-METHOXYETHYL (2E)-5-(4-ETHOXYPHENYL)-2-(4-FLUOROBENZYLIDENE)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H25FN2O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
496.562
MDL-Nummer: