Merck
L187674
6-AMINO-4-(3,4-DIETHOXYPHENYL)-3-METHYL-1-PHENYL-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H24N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.484
MDL-Nummer: