Merck
L181641
4-CHLORO-N-{2-[(2E)-2-({2-[(4-FLUOROBENZYL)OXY]-1-NAPHTHYL}METHYLENE)HYDRAZINO]-2-OXOETHYL}BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C27H21ClFN3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
489.938
MDL-Nummer: