Merck
L178268
N-[4-({(2E)-2-[(4-OXO-4H-CHROMEN-3-YL)METHYLENE]HYDRAZINO}CARBONYL)PHENYL]BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H17N3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
447.473
MDL-Nummer: