Merck
L177857
4-METHYL-N-{4-[((2E)-2-{[3-(4-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}HYDRAZINO)CARBONYL]PHENYL}BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C31H27N5O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
549.657
MDL-Nummer: