Merck
L150533
1,5-DIMETHYL-4-({(E)-[4-(4-MORPHOLINYL)PHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-2-PHENYL-1,2-DIHYDRO-3H-PYRAZOL-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H24N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.462
MDL-Nummer: