Merck
L112763
3-NITROBENZALDEHYDE (7-BENZYL-1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H19N7O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
433.43
MDL-Nummer: