Merck
L103586
N'-[(E)-(4-ETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-METHYLPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H25N5O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
471.585
MDL-Nummer: