Wichtige Dokumente
KN8972400008
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 9 μm × 13 μm
Synonym(e):
897240-0008
About This Item
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Hersteller/Markenname
Kimble® 897240-0008
Parameter
500 MHz frequency
L × Sturz/Wölbung × Konzentrizität
8 in. × 9 μm × 13 μm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.38 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)