Merck
GF98805640
Niobium/Tantalum
tube, Nb98.5%/Ta 1.5%, outside diameter 10.0 mm, length 500 mm, wall thickness 0.4 mm
Synonym(e):
NB137600
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 988-056-40
Länge
500 mm
AD
10.0 mm
Wandstärke
0.4 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)