Wichtige Dokumente
GF98669873
Aluminium
tube, square section, 500mm, outside diameter 25.4x25.4mm, inside diameter 22.2x22.2mm, wall thickness 1.6mm, 99.5%
Synonym(e):
Aluminium
About This Item
Assay
≥99.5%
Form
tubes
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 986-698-73
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
L × Dicke
500 mm × 1.6 mm
AD × ID
25.4 x 25.4 mm × 22.2 x 22.2 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)