GF98455832
High permeability magnetic alloy, Ni80Fe15Mo5
foil, 50 x 50mm, 0.012mm thickness, light tight (lt)
Synonym(e):
NI180220
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil (light tight (lt))
Hersteller/Markenname
Goodfellow 984-558-32
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.012 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)