GF98357204
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.02 mm, size 300 × 300 mm, yellow
Synonym(e):
CT301210
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 983-572-04
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.02 mm
Farbe
yellow
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)