Merck
GF97647339
Polystyrene - Cross-Linked
(PS - X - linked), sheet, thickness 3.2 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
ST303032
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 976-473-39
Größe
150 × 150 mm
Dicke
3.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)