Wichtige Dokumente
GF95289205
Zink
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, 99.9%
Synonym(e):
Zink
About This Item
Dampfdruck
1 mmHg ( 487 °C)
Assay
≥99.9%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 952-892-05
Widerstandsfähigkeit
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
420 °C (lit.)
Dichte
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChIKey
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)