GF95124607
Alumina/Silica/Boria
fiber, tex number 500, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, length 2 m, number of filaments
Synonym(e):
AL625720
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 951-246-07
Länge
2 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)