Merck
GF92579259
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
100m wire, 0.025mm diameter, hard
Synonym(e):
NI055110
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 925-792-59
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)