Merck
GF92156711
Yttrium
foil, thickness 0.25 mm, diameter 15 mm, purity 99%
Synonym(e):
Y 000230
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Y
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141617
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 921-567-11
Widerstandsfähigkeit
57 μΩ-cm, 20°C
Durchmesser
15 mm
Dicke
0.25 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1522 °C (lit.)
Dichte
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Y]
InChI
1S/Y
InChIKey
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable