Merck
GF91716734
Brass alloy, Cu63Zn37
100m wire, 1.0mm diameter, hard
Synonym(e):
CU025160
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 917-167-34
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)