Merck
GF90919222
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), sheet, thickness 10 mm, size 100 × 100 mm
Synonym(e):
AM303100
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 909-192-22
Größe
100 × 100 mm
Dicke
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)