GF89072501
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
0.05m wire, 1.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT015160
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 890-725-01
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)