GF87759680
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.0035 mm, L 0.5 m, coil width 490 mm
Synonym(e):
ES301035
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 877-596-80
Länge
0.5 m
Spiralbreite
490 mm
Dicke
0.0035 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)