Wichtige Dokumente
GF84529558
Silber
tube, 1000mm, outside diameter 4.65mm, inside diameter 4.15mm, wall thickness 0.25mm, as drawn, 99.95+%
Synonym(e):
Silver, AG007250
About This Item
Assay
99.95%
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 845-295-58
Widerstandsfähigkeit
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × Wandstärke
1000 mm × 0.25 mm
AD × ID
4.65 mm × 4.15 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
960 °C (lit.)
Dichte
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)