Merck
GF84360630
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 200 x 200mm, 2.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
FF230400
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 843-606-30
Größe × Dicke
200 mm × 200 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)