Merck
GF82200518
Aluminiumoxid
sheet, thickness 2.0 mm, diameter 15 mm
Synonym(e):
AL603202
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 822-005-18
Durchmesser
15 mm
Dicke
2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)