Merck
GF81042252
Aluminum alloy 5251
foil, Al97.7%/Mg 2%/Mn 0.3%, thickness 1.5 mm, size 250 × 250 mm, condition mirror polished on both sides
Synonym(e):
AL230751
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 810-422-52
Größe
250 × 250 mm
Dicke
1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)