Merck
GF80217929
Aluminum-nickel alloy, Al98.5Ni1.5
100mm rod, 8mm diameter
Synonym(e):
AL297920
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 802-179-29
L × Durchm.
100 mm × 8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)