GF79449272
Brass
tube, Cu63%/Zn37%, outside diameter 3.17 mm, length 100 mm, wall thickness 0.455 mm
Synonym(e):
CU027510
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 794-492-72
Länge
100 mm
AD
3.17 mm
Wandstärke
0.455 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)