GF78876961
Tungsten-silver alloy, W90Ag10
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 500g
Synonym(e):
W 076010
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 788-769-61
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)