Merck
GF78218714
Stainless steel - AISI 304l
wire, 0.6 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%, length 100 m, temper annealed
Synonym(e):
FA145120
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 782-187-14
Länge
100 m
Durchmesser
0.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)