Merck
GF77998381
Boron nitride
tube, length 50 mm, outside diameter 6.4 mm, wall thickness 2.35 mm
Synonym(e):
B 607101
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 779-983-81
Länge
50 mm
AD
6.4 mm
Wandstärke
2.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)