Merck
GF77730004
Magnesium fluoride
lump, 5 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.99%
Synonym(e):
MG516100
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
99.99%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 777-300-04
Gewicht
100 g
Max. Stückgröße
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)