GF77605588
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe64%/Ni36%, thickness 0.008 mm, size 25 × 25 mm
Synonym(e):
FE020210
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 776-055-88
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.008 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)