Merck
GF77434465
Aluminum/Magnesium
tube, outside diameter 0.75 mm, Al97%/Mg 3%, length 570 mm, wall thickness 0.125 mm
Synonym(e):
AL017160
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 774-344-65
Länge
570 mm
AD
0.75 mm
Wandstärke
0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)