Merck
GF77100162
Iron-Nickel alloy, Fe61Ni39
foil, 8mm disks, 0.25mm thickness
Synonym(e):
FK120275
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Form
foil (disc)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 771-001-62
Durchm. × Dicke
8 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)