Merck
GF76665033
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
100m wire, 1.0mm diameter, hard
Synonym(e):
NI055150
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 766-650-33
L × Durchm.
100 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)