Merck
GF76290699
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.25 mm, size 210 × 295 mm, gray
Synonym(e):
ES301451
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 762-906-99
Größe
210 × 295 mm
Dicke
0.25 mm
Farbe
gray
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)