Merck
GF75705925
Stainless steel - AISI 304
rod, Fe/Cr18%/Ni10%, 10.0 mm diameter, length 500 mm, temper as drawn
Synonym(e):
FE227915
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 757-059-25
Länge
500 mm
Durchmesser
10.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)