Merck
GF75282879
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), sphere, diam. 1.59 mm, weight 200 pcs, tolerance ±0.05mm
Synonym(e):
FP306810
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 752-828-79
Durchmesser
1.59 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)