GF73530558
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
foil, 50 x 50mm, 2.0mm thickness
Synonym(e):
AL130750
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 735-305-58
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)