GF70950247
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 4.0 mm, size 100 × 100 mm
Synonym(e):
SI633420
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 709-502-47
Größe
100 × 100 mm
Dicke
4.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)