Wichtige Dokumente
GF69261633
Neodym
wire reel, 200mm, diameter 1.0mm, hard, 99.9%
Synonym(e):
Neodym
About This Item
Assay
99.9%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 692-616-33
Widerstandsfähigkeit
64.0 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
200 mm × 1 mm
bp
3074 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1021 °C (lit.)
Dichte
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Nd]
InChI
1S/Nd
InChIKey
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)