GF67388912
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 150 x 150mm, 0.125mm thickness, hard
Synonym(e):
FE200280
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (temper hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 673-889-12
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)