GF65582118
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), tube, outside diameter 30mm, L 200 mm, wall thickness 3 mm
Synonym(e):
ME307300
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 655-821-18
Länge
200 mm
Wandstärke
3 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)