GF65502457
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
100mm rod, 12.7mm diameter
Synonym(e):
TI017930
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 655-024-57
L × Durchm.
100 mm × 12.7 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)