GF62598707
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 25mm disks, 0.05mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Synonym(e):
FE290300
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Beschreibung
precipitation hardenable
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 625-987-07
Größe × Dicke
25 mm × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)