GF61057728
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.05 mm, size 100 × 100 mm, tolerance 0.2
Synonym(e):
FP301250
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 610-577-28
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.05 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable