GF60778064
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), rod, diam. 9.52 mm, L 200 mm, condition machined
Synonym(e):
ET307970
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 607-780-64
Länge
200 mm
Durchmesser
9.52 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)